由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥99%
含みます
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
組成
contains IFRA and 1223/2009 restricted Methyl 2-octynoate
屈折率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
217-220 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
green; vegetable; violet
SMILES記法
CCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C9H14O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
FRLZQXRXIKQFNS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W272906-VAR-K:
W272906-5KG:
W272906-100G-K:
W272906-5KG-K:
W272906-BULK-K:
W272906-100G:
W272906-1KG:
W272906-SAMPLE:
W272906-1KG-K:
W272906-BULK:
W272906-SAMPLE-K:
アクティブなフィルタ