Merck
W272604
Sigma-Aldrich
Methyl 2-nonynoate
99%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥20,940
1 KG
¥67,600
¥20,940
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥20,940
1 KG
¥67,600
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5C≡CCO2CH3
CAS番号:
分子量:
168.23
FEMA番号:
2726
EC Number:
欧州評議会番号:
479
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.156
NACRES:
NA.21
官能:
green; floral; violet
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
¥20,940
出荷予定日2025年4月17日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.448 (lit.)
bp
121 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; floral; violet
SMILES記法
CCCCCCC#CC(=O)OC
InChI
1S/C10H16O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
NTLJTUMJJWVCTL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W272604-100G:
W272604-BULK-K:
W272604-1KG:
W272604-100G-K:4548173972404
W272604-SAMPLE-K:
W272604-VAR-K:
W272604-5KG:
W272604-1KG-K:4548173972411
W272604-SAMPLE:
W272604-5KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Roman Rieger et al.
Journal of autoimmunity, 27(1), 7-16 (2006-08-01)
Antimitochondrial antibodies (AMA) are unique among autoimmune serologic reactants because of their extremely high association with the index disease primary biliary cirrhosis (PBC). This autoantibody response is specifically directed only to the lipoyl domain of the mitochondrial 2-oxo-acid dehydrogenase complexes
Allergic contact dermatitis from methyl heptine and methyl octine carbonates.
J S English et al.
Contact dermatitis, 18(3), 174-175 (1988-03-01)