Merck
W268518
Sigma-Aldrich
α-メチルベンジルアルコール
α-Methylbenzyl alcohol
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
≥99%, FCC, FG
別名:
(±)-1-フェニルエタノール, (±)-α-メチルベンジルアルコール, スチラリルアルコール, スチレンアルコール, メチルフェニルカルビノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥23,600
10 KG
¥162,000
25 KG
¥169,000
¥23,600
出荷予定日2025年3月04日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥23,600
10 KG
¥162,000
25 KG
¥169,000
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)CH3
CAS番号:
分子量:
122.16
FEMA番号:
2685
Beilstein:
1905149
EC Number:
欧州評議会番号:
2030
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.064
NACRES:
NA.21
官能:
medicinal; chemical; sweet
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
¥23,600
出荷予定日2025年3月04日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.21 (vs air)
蒸気圧
0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.527 (lit.)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
medicinal; chemical; sweet
SMILES記法
CC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3
InChI Key
WAPNOHKVXSQRPX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment,a-methylbenzyl alcohol, CAS registry number 98-85-1.: This study updates the safety assessment of a-methylbenzyl alcohol, focusing on its use as a fragrance ingredient. The research addresses toxicological data and regulatory compliance, ensuring the compound′s safe application in consumer products (Api et al., 2024).
  • Characterization of the Key Aroma Compounds of Three Kinds of Chinese Representative Black Tea and Elucidation of the Perceptual Interactions of Methyl Salicylate and Floral Odorants.: This study identifies the key aroma compounds in Chinese black tea, including a-methylbenzyl alcohol. The research provides insights into the sensory properties and potential applications in flavor and fragrance industries (Niu et al., 2022).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
W268518-SAMPLE:
W268518-1KG-K:4548173971735
W268518-VAR-K:
W268518-BULK-K:
W268518-25KG-K:4548173971742
W268518-10KG:
W268518-10KG-K:4548173971728
W268518-1KG:
W268518-SAMPLE-K:
W268518-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pedro Lozano et al.
Biotechnology letters, 28(19), 1559-1565 (2006-08-11)
Continuous dynamic kinetic resolution processes in different ionic liquid/supercritical carbon dioxide biphasic systems were carried out by simultaneously using both immobilized Candida antarctica lipase B (Novozym 435) and silica modified with benzenosulfonic acid (SCX) catalysts at 40 degrees C and
Yoshio Kasashima et al.
Journal of oleo science, 59(11), 607-613 (2010-10-26)
The reactions of alcohols with nitriles under solvent-free conditions, using molecular iodine as a catalyst, were investigated. The reaction of 1-phenylethanol with propanenitrile produced the amide N-(1-phenylethyl)propanamide, by dehydration and tautomerization, in 71% yield, under the following conditions: temperature=90°C, alcohol:iodine
Directed evolution of galactose oxidase: generation of enantioselective secondary alcohol oxidases.
Franck Escalettes et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 9(6), 857-860 (2008-03-12)
Kei Shin-ya et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(35), 8598-8605 (2007-08-10)
The absolute configuration and conformation of 1-phenylethanol (1-PhEtOH) have been determined by matrix-isolation infrared (IR) and vibrational circular dichroism (VCD) spectroscopy combined with quantum chemical calculations. Quantum chemical calculations have identified that there are three conformers, namely, I, II, and
Henry Gruen et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 7(11), 1344-1352 (2008-10-30)
The photoreactions of 1-nitro-9,10-anthraquinone (N1) and 2-methyl-1-nitro-9,10-anthraquinone (N2) were studied in benzene and acetonitrile in the presence of 1-phenylethanol. For N2, a short-lived 10 ns transient observed upon flash photolysis is attributed to a triplet state, which can be intercepted
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー