Merck
W264601
Sigma-Aldrich
Linalyl isovalerate
≥95%, FG
別名:
Linalyl 3-methylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
238.37
FEMA番号:
2646
EC Number:
欧州評議会番号:
449
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.454
NACRES:
NA.21
官能:
apple; sage; sweet
グレード:
FG
由来生物:
synthetic
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
188 °C (lit.)
密度
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; sage; sweet
SMILES記法
CC(C)CC(=O)OC(C)(CC\C=C(\C)C)C=C
InChI
1S/C15H26O2/c1-7-15(6,10-8-9-12(2)3)17-14(16)11-13(4)5/h7,9,13H,1,8,10-11H2,2-6H3
InChI Key
WCDGWAIZRYMVOW-UHFFFAOYSA-N
詳細
Linalyl isovalerate is commonly used as a fragrance ingredient.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W264601-4KG:4548173971285
W264601-SAMPLE:
W264601-100G:4548173971278
W264601-BULK:
W264601-VAR:
W264601-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C S Letizia et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 41(7), 1011-1015 (2003-06-14)
A toxicologic and dermatologic review of linalyl isovalerate when used as a fragrance ingredient is presented.
RIFM fragrance ingredient safety assessment, Linalyl isovalerate, CAS Registry Number 1118-27-0.
Api AM, et al.
Food And Chemical Toxicology, 84, S88-S99 (2015)
質問
  1. Is this product halal certified or halal suitable?
    1 回答
    1. This product is currently not Halal certified. To review the various Certificates available, please review the 'More Documents' tab at the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/w264601#product-documentation