Merck
W254304
Sigma-Aldrich
2,3-ヘプタンジオン
≥97%, FG
別名:
アセチルバレリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥9,690
1 KG
¥204,000
¥9,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥9,690
1 KG
¥204,000
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3COCOCH3
CAS番号:
分子量:
128.17
FEMA番号:
2543
EC Number:
欧州評議会番号:
2044
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.064
NACRES:
NA.21
¥9,690
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
64 °C/18 mmHg (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
butter; cheese; oily
SMILES記法
CCCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-4-5-7(9)6(2)8/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
FJPGAMCQJNLTJC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
105.8 °F - closed cup
引火点(℃)
41 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W254304-SAMPLE-K:
W254304-1KG-K:4548173970219
W254304-SAMPLE:
W254304-100G-K:4548173970202
W254304-5KG-K:
W254304-BULK-K:
W254304-1KG:
W254304-VAR-K:
W254304-100G:
W254304-5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Edyta Budzyńska et al.
Talanta, 209, 120594-120594 (2020-01-02)
Electronic cigarettes (e-cigarettes) are continuously increasing in popularity due to being considered healthier compared with traditional cigarettes. Based on the European directive 2014/40/EU [1] the German legislation restricts the usage of potential harmful substances in these tobacco related products [2,3].
Jan Hintzpeter et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(1), 263-273 (2014-11-08)
The purpose of this study was to investigate the origin and function of the aldo-keto reductase (AKR) superfamily as enzymes involved in the detoxification of xenobiotics. We used the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 as a model organism and sequence