Merck
W251700
Sigma-Aldrich
プロピオン酸ゲラニル
natural, ≥95%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
210.31
FEMA番号:
2517
EC Number:
欧州評議会番号:
409c
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.128
NACRES:
NA.21
グレード
FG
Halal
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
252 °C/738 mmHg (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
waxy; floral; rose
SMILES記法
CCC(=O)OC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-13(14)15-10-9-12(4)8-6-7-11(2)3/h7,9H,5-6,8,10H2,1-4H3/b12-9+
InChI Key
BYCHQEILESTMQU-FMIVXFBMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W251700-VAR-K:
W251700-1KG-K:4548173346052
W251700-BULK-K:
W251700-25G-K:
W251700-100G-K:4548173346045
W251700-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)