由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
0.05 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
mp
1 °C (lit.)
密度
1.131 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
spicy; balsamic; minty; sweet; wintergreen
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI Key
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W245801-BULK-K:
W245801-1KG:
W245801-SAMPLE-K:
W245801-SAMPLE:
W245801-1KG-K:4548173969671
W245801-25KG:
W245801-25KG-K:4548173969688
W245801-VAR-K:
W245801-10KG:
W245801-10KG-K:4548173969664