Merck
W243507
Sigma-Aldrich
エチル 3-(フラン-2-イル)プロピオナート
≥98%, FG
別名:
Ethyl 3-(2-furyl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥32,400
1 KG
¥295,000
¥32,400
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥32,400
1 KG
¥295,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12O3
CAS番号:
分子量:
168.19
FEMA番号:
2435
EC Number:
欧州評議会番号:
2091
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
13.022
NACRES:
NA.21
¥32,400
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; pineapple; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)CCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-11-9(10)6-5-8-4-3-7-12-8/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3
InChI Key
OWIWZQQFSTZZIG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Ethyl 3-(furan-2-yl)propionate can be used as a flavoring agent in the food industry.[1]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W243507-SAMPLE:
W243507-1KG:
W243507-VAR-K:
W243507-100G:
W243507-1KG-K:4548173969251
W243507-25G-K:4548173969268
W243507-100G-K:4548173969244
W243507-BULK-K:
W243507-SAMPLE-K:
W243507-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 985-986 (1997)
Burdock, GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 985-986 (1997)
Cristina Avonto et al.
Toxicology and applied pharmacology, 318, 16-22 (2017-01-23)
German chamomile is one of the most popular herbal ingredients used in cosmetics and personal care products. Allergic skin reactions following topical application of German chamomile have been occasionally reported, although it is not fully understood which of the chemical