W242810
イソ酪酸エチル
natural, ≥98%, FCC, FG
別名:
2-methyl propionic acid ethyl ester, Ethyl 2-methylpropanoate, Ethyl isobutanoate
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
4.01 (vs air)
蒸気圧
40 mmHg ( 33.8 °C)
アッセイ
≥98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
fruity; ethereal; sweet
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
68.0 °F - closed cup
引火点(℃)
20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W242810-25G-K:
W242810-VAR-K:
W242810-100G-K:4548173969138
W242810-SAMPLE:
W242810-1KG:
W242810-SAMPLE-K:
W242810-BULK-K:
W242810-25G:
W242810-100G:
W242810-1KG-K:4548173969145