W240206
trans-2-Dodecenal
≥93%, stabilized, FG
別名:
(E)-2-dodecenal, (E)-3-nonyl acrolein, Mandarin aldehyde
About This Item
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥93%
含みます
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
93 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
fatty; orange; citrus
SMILES記法
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h10-12H,2-9H2,1H3/b11-10+
InChI Key
SSNZFFBDIMUILS-ZHACJKMWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- Investigation on the antimicrobial activities of gingers (Etlingera coccinea (Blume) S.Sakai & Nagam and Etlingera sessilanthera R.M.Sm.) endemic to Borneo.: This research evaluates the antimicrobial properties of various compounds, including trans-2-Dodecenal, found in ginger species from Borneo, demonstrating its potential as a natural antimicrobial agent (Daniel-Jambun et al., 2017).
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W240206-100G:
W240206-BULK:
W240206-5KG-K:4548173968919
W240206-1KG:
W240206-1KG-K:4548173968902
W240206-VAR-K:
W240206-100G-K:4548173968896
W240206-SAMPLE:
W240206-5KG:
W240206-BULK-K:
W240206-SAMPLE-K:
アクティブなフィルタ