Merck
W235105
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl butyrate
FG
別名:
Butanoic acid cyclohexyl ester, Butyric acid cyclohexyl ester, Cyclohexyl butanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥13,300
5 KG
¥55,100
10 KG
¥108,000
¥13,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥13,300
5 KG
¥55,100
10 KG
¥108,000
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CO2C6H11
CAS番号:
分子量:
170.25
FEMA番号:
2351
EC Number:
欧州評議会番号:
2082
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.230
NACRES:
NA.21
¥13,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.4425 (lit.)
bp
202-203 °C/700 mmHg (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; pineapple
SMILES記法
CCCC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-6-10(11)12-9-7-4-3-5-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
VZHUBBUZNIULNM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W235105-1KG:
W235105-1KG-K:
W235105-SAMPLE-K:
W235105-VAR-K:
W235105-10KG-K:
W235105-SAMPLE:
W235105-5KG-K:
W235105-10KG:
W235105-5KG:
W235105-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)