由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
組成
contains IFRA restricted cinnamal, benzyl alcohol, cinnamyl alcohol
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
密度
1.008 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
benzyl alcohol, cinnamyl alcohol, cinnamal
官能
fruity; balsamic; sweet
SMILES記法
CC(C)C(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C13H16O2/c1-11(2)13(14)15-10-6-9-12-7-4-3-5-8-12/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b9-6+
InChI Key
KLKQSZIWHVEARN-RMKNXTFCSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W229709-SAMPLE:
W229709-5KG-K:4548173967981
W229709-10KG-K:4548173967967
W229709-1KG:
W229709-SAMPLE-K:
W229709-5KG:
W229709-1KG-K:4548173967974
W229709-VAR-K:
W229709-BULK-K:
W229709-10KG:
アクティブなフィルタ