Merck
W227511
Sigma-Aldrich
カモミール オイル、ローマン
greener alternative
natural, FG, product of Essential oils and Herbs Ltd
別名:
Chamomile oil, Roman
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥23,700
500 G
¥132,000
¥23,700
出荷予定日2025年4月21日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥23,700
500 G
¥132,000
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2275
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
官能:
green; floral; herbaceous; sweet
グレード:
FG
Fragrance grade
natural
由来生物:
Anthemis nobilis L
認証:
follows IFRA guidelines
食物アレルゲン:
no known allergens
¥23,700
出荷予定日2025年4月21日
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
Anthemis nobilis L
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
natural
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
組成
Contains EU 1223/2009 restricted Linalool and IFRA and EU 1223/2009 restricted Eugenol
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
密度
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
eugenol, linalool
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
green; floral; herbaceous; sweet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F
引火点(℃)
58 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W227511-SAMPLE:
W227511-VAR:
W227511-500G:
W227511-BULK:
W227511-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Essential oils are complex natural extracts consisting of aromatic compounds and related organic chemicals. While they hold great value as fragrance and flavor ingredients, their significant risk of adulteration necessitates consistent formulator testing for quality, naturalness, and allergen levels.