Merck
W227102
Sigma-Aldrich
Celery seed oil
natural, FCC, FG
別名:
セロリ(Apium Graveolens), Apium graveolens
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2271
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
由来生物
Apium graveolens L.
グレード
FG
Kosher
natural
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.20
光学活性
[α]20/D +70.0°, neat
由来
India origin
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
密度
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
celery
官能
celery
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W227102-SAMPLE:
W227102-8KG-K:
W227102-SAMPLE-K:
W227102-BULK-K:
W227102-250G:
W227102-1KG-K:
W227102-1KG:
W227102-4KG-K:
W227102-4KG:
W227102-VAR-K:
W227102-250G-K:
W227102-8KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)