Merck
W221708
Sigma-Aldrich
Butyl valerate
≥98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
158.24
FEMA番号:
2217
EC Number:
欧州評議会番号:
466
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.148
NACRES:
NA.21
官能:
green; fruity; tropical; pineapple; sweet
由来生物:
synthetic
由来生物
synthetic
品質水準
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
186-187 °C (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
官能
green; fruity; tropical; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCCOC(=O)CCCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-7-9(10)11-8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI Key
OKJADYKTJJGKDX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W221708-VAR:
W221708-9KG:4548173914824
W221708-1KG:4548173914800
W221708-4KG:4548173914817
W221708-BULK:
W221708-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)