Merck
W218006
Sigma-Aldrich
Isobutyl angelate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
156.22
FEMA番号:
2180
EC Number:
欧州評議会番号:
247
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.408
利用可能性
available only in EU
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C\C=C(\C)C(=O)OCC(C)C
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W218006-100G:
W218006-100G-K:
W218006-25G-K:
W218006-1KG:
W218006-SAMPLE-K:
W218006-BULK-K:
W218006-25G:
W218006-SAMPLE:
W218006-VAR-K:
W218006-BULK:
W218006-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)