Merck
W216305
Sigma-Aldrich
Isobornyl propionate
≥92%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22O2
CAS番号:
分子量:
210.31
FEMA番号:
2163
EC Number:
欧州評議会番号:
412
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.131
由来生物
synthetic
グレード
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥92%
屈折率
n20/D 1.463 (lit.)
bp
102 °C/16 mmHg (lit.)
密度
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
herbaceous; floral; vanilla
SMILES記法
CCC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,13+/m0/s1
InChI Key
FAFMZORPAAGQFV-OUJBWJOFSA-N
その他情報
全製品ラインをご覧いただくにはFlavors and Fragrances Catalogをダウンロードしてください。
香味料および香料の新製品に関する最新情報を得るにはSubscribe to our Newsletterをご利用ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W216305-10KG:
W216305-SAMPLE-K:
W216305-BULK-K:
W216305-10KG-K:
W216305-25KG:
W216305-25KG-K:
W216305-1KG:
W216305-1KG-K:
W216305-SAMPLE:
W216305-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)