由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.4635 (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
camphoraceous; woody; herbaceous; sweet
SMILES記法
CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10-,12+/m0/s1
InChI Key
KGEKLUUHTZCSIP-JBLDHEPKSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W216003-BULK:
W216003-VAR-K:
W216003-1KG-K:4548174012925
W216003-BULK-K:
W216003-10KG-K:4548174012918
W216003-SAMPLE:
W216003-SAMPLE-K:
W216003-25KG:
W216003-25KG-K:4548174012932
W216003-1KG:
W216003-10KG:
試験成績書(COA)