由来生物
synthetic
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
光学活性
[α]20/D −41°, neat
屈折率
n20/D 1.4635 (lit.)
bp
228-231 °C (lit.)
密度
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
woody; sweet
SMILES記法
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
InChI Key
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.0 °F - closed cup
引火点(℃)
88.89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W215902-10KG:
W215902-5KG:
W215902-SAMPLE:
W215902-1KG:
W215902-VAR:
W215902-BULK:
試験成績書(COA)