Merck
W215201
Sigma-Aldrich
イソ吉草酸ベンジル
≥98%, FCC, FG
別名:
ベンジル3-メチルブチラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CO2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
192.25
FEMA番号:
2152
EC Number:
欧州評議会番号:
453
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.458
NACRES:
NA.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
組成
contains IFRA restricted Benzyl benzoate and Benzyl alcohol
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
bp
116 °C/9 mmHg (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
benzyl alcohol, benzyl benzoate
官能
fruity; sweet
SMILES記法
CC(C)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-12(13)14-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI Key
HVJKZICIMIWFCP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W215201-1KG-K:4548173967080
W215201-BULK-K:
W215201-VAR-K:
W215201-1KG:
W215201-10KG-K:4548173967073
W215201-5KG:
W215201-5KG-K:4548173967097
W215201-SAMPLE-K:
W215201-10KG:
W215201-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zi Ye et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 137, 109535-109535 (2020-11-26)
Paojiao, which is traditionally pickled Chinese chili peppers (Capsicum frutescens Linn.), possesses unique flavors. This study was conducted to investigate the flavor, mouthfeel, and consumer acceptability of Paojiao. The quality of six homemade and two industrial Paojiao samples were evaluated