Merck
W213306
Sigma-Aldrich
ベンゾイン レジン absolute, Siam
natural
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
FEMA番号:
2133
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
由来生物
gum benzoin, Siam
グレード
Kosher
natural
由来
France origin
mp
60-70 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsam
調製ノート
抽出法:溶剤抽出法および蒸留法
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
W213306-VAR:
W213306-VAR-K:
W213306-1KG:
W213306-SAMPLE-K:
W213306-1KG-K:
W213306-SAMPLE:
W213306-BULK-K:
W213306-5KG:
W213306-5KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)