Merck
W206318
Sigma-Aldrich
桂皮酸イソアミル
≥97%, FG
別名:
イソアミル3-フェニルプロペノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 KG
¥20,700
10 KG
¥147,000
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 KG
¥20,700
10 KG
¥147,000
About This Item
化学式:
C6H5CH=CHCO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
218.29
FEMA番号:
2063
EC Number:
欧州評議会番号:
335
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.742
NACRES:
NA.21
¥20,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ詳細情報をリクエスト
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.536 (lit.)
bp
310 °C (lit.)
密度
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
cocoa; balsamic
SMILES記法
CC(C)CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-12(2)10-11-16-14(15)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3/b9-8+
InChI Key
JFHCDEYLWGVZMX-CMDGGOBGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Isoamyl cinnamate is mainly used as a fragrance ingredient[1] and also as a food flavoring agent.[2]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W206318-1KG-K:4548173966502
W206318-10KG-K:4548173966496
W206318-25KG-K:4548173966519
W206318-SAMPLE:
W206318-1KG:
W206318-10KG:
W206318-SAMPLE-K:
W206318-BULK-K:
W206318-VAR-K:
W206318-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1422-1422 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1422-1422 (1997)
Fragrance material review on isoamyl cinnamate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 45(1), S98-S101 (2007)