Merck
U2857
Sigma-Aldrich
ウレタン
99%
別名:
エチルウレタン, カルバミン酸エチル, カルバミン酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
89.09
Beilstein:
635810
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気密度
3.07 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 77.8 °C)
アッセイ
99%
bp
182-184 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-6-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
InChI Key
JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leon F Stankowski et al.
Mutagenesis, 30(3), 335-342 (2015-05-03)
As part of the international Pig-a validation trials, we examined the induction of Pig-a mutant reticulocytes and red blood cells (RET(CD59-) and RBC(CD59-), respectively) in peripheral blood of male Sprague Dawley(®) rats treated with urethane (25, 100 and 250mg/kg/day) or
Mehmet Arslan et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 39(2), 787-793 (2015-03-04)
Deferasirox (commercially formulated as Exjade(®)) is one of the effective iron chelators used in treatment of iron overload diseases. In this study the effect of this substance for chromosome aberration, sister chromatid exchange and mitotic index was studied by in
Lourdes Santana et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(21), 6740-6751 (2008-10-07)
The work provides a new model for the prediction of the MAO-A and -B inhibitor activity by the use of combined complex networks and QSAR methodologies. On the basis of the obtained model, we prepared and assayed 33 coumarin derivatives