安全性情報
TRD3D0040
Sigma-Aldrich
Stiron HIPS 3D Printing Filament
greener alternative
black hole, diam. 1.75 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥4,900
¥4,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥4,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.23
¥4,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
直径
1.75 mm
重量
1 kgeach
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Stiron HIPS 3D printing filament:
  • The perfect material for evaluating quick prints
  • Ideal for ABS support as it can be solved in limonene
  • The purity of the material renders a matte surface, pleasant to touch
  • Technical prints with ease
Material Properties
  • Density: 1.04 g/cm3
  • Water absorption: 0.1%
  • Tensile modulus: 1800 MPa
  • Tensile strain at yield: 1.5%
  • Charpy Impact at 23°C: 12 kJ/m2
  • MFR: 4g/10min
  • Melting point: 240°C
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Click here for more information.
アプリケーション
Stiron HIPS 3D Printing Parameters
  • Extruder (nozzle) temperature: 220 +/-10 °C
  • Bed temperature: 85+/-10 °C
  • Print speed: 60-90 mm/s
  • Fan: 0-30 %
  • Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
  • Plate materials: blue tape, kapton tape, etc.
This product can be used in material extrusion 3D printing technique.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
TRD3D0040-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)