THS05117
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 of 10
Sigma-Aldrich
199982
トリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)クロリド
227951
クロロ(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)ダイマー
205036
227056
N,N-ジメチルホルムアミド
14694
ビス(1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)テトラフルオロボラート
225665
トリス(トリフェニルホスフィン)ロジウム(I)カルボニルヒドリド
249939
ビシクロ[2.2.1]ヘプタ-2,5-ジエン-ロジウムクロリド(I) ダイマー
341134
[1,4-ビス(ジフェニルホスフィノ)ブタン](1,5-シクロオクタジエン)ロジウム(I)テトラフルオロボレート
THS01615
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、30 mm L
THS05137
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、70 mm L
pkg of 1 ea
ThalesNano THS 05117
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
水素化触媒
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.