THS02118
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 of 10
Sigma-Aldrich
212857
ロジウム-アルミナ
SMB01036
Odontoside
439916
ルテニウム-アルミナ
206180
ルテニウム-炭素
THS03112
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、30 mm L
206164
ロジウム-炭素
206199
83720
ロジウム-活性アルミナ
THS04113
908045
pack of 1 ea
ThalesNano THS 02118
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
THS02118-VAR: THS02118-2EA: THS02118-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.