THS04113
別名:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
1 of 10
GF56791378
ニッケル
Sigma-Aldrich
205699
炭素上にパラジウム
GF86063654
Supelco
1.01516
硫酸
685976
Mischmetal Nickel Alloy, (Ce, La, Nd, Pr)Ni5
RFRR50-K
Rheumatoid Factor Removal Reagent (Sheep Anti-Human IgG) (50mL)
THS01113
ThalesNano CatCart®触媒カートリッジシステム、30 mm L
GF21346848
13112
マグネシウム
HPA056961
Anti-TIA1 antibody produced in rabbit
pack of 6 ea
ThalesNano THS 04113
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
水素化触媒
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.