Merck
TEM-G200CU
Sigma-Aldrich
Glider Grids Standard Copper Square Mesh
size 200 mesh, vial of 100
別名:
SQUARE 200 MESH COPPER 100/VIAL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-G200CUは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
vial of 100
サイズ
200 mesh
詳細
Gilder Grids Standard Square Mesh: Copper Grid, 200 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 125μm, Hole 90μm, Bar 35μm
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)