Merck
TEM-FFT400CU25
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 400 mesh, box of 25
別名:
FORMVAR SUPPORT FILM THIN BAR SQUARE 400 MESH CU GRIDS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
包装
box of 25
サイズ
400 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 10 nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper grid, 400 mesh.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)