Merck
TEM-CF313-50
Sigma-Aldrich
C-flat Holey Carbon Grids (CF-1.2/1.3) for TEM
Copper Grids, size 300 mesh, pack of 50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 50
サイズ
300 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
C-flat Holey Carbon Grids for TEM, Copper Grids, 300 Mesh, 1.2 micron hole, 1.3 micron spacing, 50/pk. C-flat is a holey carbon support film, manufactured without plastics, resists or other soft materials. As a result, the carbon films are flat, uniform
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)