TEMFFGA150CU50
TEM-FFGA150-CU-50
1 of 10
Sigma-Aldrich
930288
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
930318
Formvar Supported Copper Square Mesh
930245
930261
217660
Anti-CD18 Mouse mAb (IB4)
Supelco
76170
Melting point standard 121-123°C
930296
CRM43931
Bifenthrin
32766
テンボトリオン
Millipore
YY3009000
フィルターホルダー90 mm、ステンレス鋼
box of 50
150 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.