Merck
TEM-FF200CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
別名:
FORMVAR SQUARE MESH - CU 200 MESH UL 50/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-FF200CUULは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
box of 50
サイズ
200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 200 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)