Merck
TEM-CFT300CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Thin Bar Square Mesh Grid
size 300 mesh, box of 50
別名:
CARBON THIN BAR SQUARE MESH - CU 300 MESH UL 50/BX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-CFT300CUULは現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
box of 50
サイズ
300 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported thin bar square mesh grid. Copper grid, 300 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)