analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~1100
Mp ~1250
Mw ~1270
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.15
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2.Na/c1-3(2)4(5)6;/h1H2,2H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI Key
SONHXMAHPHADTF-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
02351-BULK:
02351-VAR:
02351-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック