Merck
TEM-74357
Sigma-Aldrich
Copper Tomography Grid R14C2
pack of 50 ×
別名:
Copper Tomography Grid, 300 mesh, 50pk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-74357は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
包装
pack of 50 ×
詳細
This 1.5mm square, 300 mesh grid is made from copper and is for use with Fischione tomography specimen holders. The size allows for further tilt in TEMs with small pole piece holes. An identification mark and the square shape give easy reference when rotated past 90°.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)