Merck
TEM-71150
Sigma-Aldrich
Grid Storage Box
capacity, 50 (wells), pkg of 1 ea
別名:
GRID STORAGE BOX 50-CAP CLEAR COVER R13A2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111761
NACRES:
MA.24
製品TEM-71150は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
特徴
capacity 50 (wells)
包装
pkg of 1 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Grid Storage Box, 50 CapacityStorage for 50 grids in deep diamond-shaped wells. All wells are identified. The base is resistant to organics and reactions can be carried out on grid-mounted samples in the wells. Complete with grid recording card.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)