Merck
T75698
Sigma-Aldrich
2,3,3-トリメチル-1-ブテン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CC(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
98.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
3.39 (vs air)
蒸気圧
190 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
707 °F
屈折率
n20/D 1.402 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
密度
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C(C)(C)C
InChI
1S/C7H14/c1-6(2)7(3,4)5/h1H2,2-5H3
InChI Key
AUYRUAVCWOAHQN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
T75698-VAR:
T75698-1G:
T75698-5G:
T75698-25G:
T75698-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1