Merck
T63452
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenothiazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8F3NS
CAS番号:
分子量:
267.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
アッセイ
97%
mp
188-190 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)