蒸気密度
4.6 (vs air)
蒸気圧
100 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
97%
自己発火温度
998 °F
含みます
1-3% 1,4-dioxane as stabilizer
expl. lim.
7.5-15 %, 25 °F
屈折率
n20/D 1.4366 (lit.)
bp
74-76 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.336 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3/c1-2(3,4)5/h1H3
InChI Key
UOCLXMDMGBRAIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
警告
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Ozone 1
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T54704-VAR:
T54704-BULK:
試験成績書(COA)