Merck
T40401
Sigma-Aldrich
m-Tolylhydrazine hydrochloride
99%
別名:
3-Methylphenylhydrazine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥28,400
¥28,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥28,400
About This Item
化学式:
CH3C6H4NHNH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
158.63
Beilstein:
3563995
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥28,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
mp
184-194 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.Cc1cccc(NN)c1
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-3-2-4-7(5-6)9-8;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
InChI Key
SHTBTGXNVWYODU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体を含有するもの
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
T40401-VAR:
T40401-BULK:
T40401-10G:
T40401-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)