蒸気密度
7.95 (vs air)
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
形状
solid
bp
389 °C (lit.)
mp
212-213 °C (lit.)
212-214 °C
蛍光検出
λex 286 nm; λem 343 nm in DMF
λ
in ethanol
UV吸収
λ: 277 nm Amax: ≥98.5%
適合性
suitable for scintillation
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
InChI Key
XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
数量
アナリシスノート
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
404.6 °F - closed cup
引火点(℃)
207 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86470-50G:4548173350615
86470-BULK:
86470-250G:
86470-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック