Merck
T13404
Sigma-Aldrich
5,6,7,8-テトラヒドロ-1-ナフトール
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O
CAS番号:
分子量:
148.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
bp
264-265 °C/705 mmHg (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cccc2CCCCc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7,11H,1-2,4,6H2
InChI Key
SCWNNOCLLOHZIG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... BAD(572)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T13404-10G:
T13404-BULK:
T13404-VAR:
T13404-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nicolas B Senese et al.
Neuropharmacology, 141, 296-304 (2018-09-07)
A single base mutation in the Gαi2 protein (G184S) renders this Gα subunit insensitive to the negative modulatory effects of Regulator of G-protein Signaling (RGS) proteins. Mice expressing this RGS insensitive (RGSi) variant of Gαi2 (RGSi Gαi2) display a spontaneous
Gary R Ten Eyck et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 199, 173068-173068 (2020-11-05)
This ethopharmacological investigation comprised a long-term field study that examined the function of serotonergic and vasotonergic systems in territoriality. Adult territorial and non-territorial (silent) male coquí frogs (Eleutherodactylus coqui) were injected (IP) with either arginine vasotocin (AVT) or one of