Merck
SYNV211000
Synthware Dewar type vacuum trap
1000 mL, stopcock: PTFE
別名:
Synthware V211000
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥79,700
¥79,700
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥79,700
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥79,700
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware V211000
キャパシティ
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)