Merck
SYNR7010
Synthware high vacuum valve plug
size 0-4 mm
別名:
Synthware R7010
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥1,959
¥1,959
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥1,959
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.51
¥1,959
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware R7010
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Complete with control knob and PTFE stem having three O-rings.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)