Merck
SYNF484258
Synthware solvent transfer/storage flask
250 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-8 mm
別名:
Synthware F484258, Straus flask, receiver flask
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥16,910
¥16,910
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥16,910
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.51
¥16,910
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F484258
キャパシティ
250 mL
250 mL
バルブサイズ
0-8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Synthware solvent transfer/storage flask features a center neck joint sealed off from direct access to flask. A syringe or cannula is used to recover the solvent through the valve.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)