Merck
Z567191
Ace丸底圧力フラスコ
with Ace-Thred 15 PTFE front-seal plug, capacity 250 mL
別名:
Round-Bottom Flask
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥31,030
¥31,030
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥31,030
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
¥31,030
Check Cart for Availability
物質
borosilicate glass
round bottom flask
single-neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type PTFE plug seal
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Ace Glass 841511
キャパシティ
250 mL
直径
82 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
壁が厚いホウケイ酸ガラスフラスコの定格圧力は120°Cで60 psiです。底が丸いため、マントルヒーターやその他の丸底フラスコ用途に容易に使用できます。フラスコには、#15 Ace-Thred PTFE前面シールブッシングとFETFE® O-リングが付いています。
ご注意:このガラス器具は、圧力や真空による破損が保証されません。これらのフラスコにかき傷やその他の傷がある場合は使用しないでください。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What could be recommended O-ring to use (with diameter) with this ace RBF? I need an O-ring resistive towards polar and non-polar solvents and should be inert towards chemicals reactions?
    1 回答
    1. This is a product of Ace Glass. The plug and O-ring are included. The O-ring for the 250ml flask is product Z504858, which is composed of FETFE and has an I.D. 9.2 mm, and a wall size of 2.6 mm. The general compatibility is listed as 'good', however, it would be recommended to review each component. See the link below to review the Ace Glass O-ring compatibility guide.
      Ace O-Ring Compatibility Guide
      https://www.aceglass.com/downloads/eccc.pdf