Merck
SYND304400
Synthware water jacketed distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, jacket L 400 mm, immersion depth 76 mm
別名:
Synthware D304400, distilling head with side-arm
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥27,010
¥27,010
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥27,010
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.51
¥27,010
Check Cart for Availability
ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware D304400
浸漬深度
76 mm
ジャケット長
400 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Thermometer joint is 10/18 for 76 mm immersion thermometer. Side arm is at 75o angle.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)