Merck
SYNC625300
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 29/42, jacket L 300 mm, hose size 10 mm
別名:
Synthware C625300, straight condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥21,960
¥21,960
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥21,960
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥21,960
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS29/42
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C625300
ホースサイズ
10 mm
ジャケット長
300 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
“Synthware” Allihn condenser features a 300 mm jacketed length for superior cooling efficiency and removable hose connections. A series of internal glass bulbs increase surface area for efficient cooling and prevent loss of volatile substances. With upper standard taper outer joint (29/42) to fit various laboratory glassware and a lower drip tip joint.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)