Merck
SYNC363230C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 254 mm
別名:
Synthware C363230C, glass chromatograpy column
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥23,710
¥23,710
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥23,710
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥23,710
Check Cart for Availability
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C363230C
L
254 mm
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)