Merck
SYNC291910
Synthware graduated concentrator tube
10 mL, joint: ST/NS 19/22
別名:
Synthware C291910, glass concentrator tube
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,119
¥5,119
単価¥6,825割引25%
出荷予定日2025年3月31日
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,119
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
¥5,119
単価¥6,825割引25%
出荷予定日2025年3月31日
物質
colorless tube
glass tube
ジョイント
joint: ST/NS19/22
認証
suitable for EPA 1613
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C291910
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Graduated concentrator tubes for use with Kuderna-Danish evaporative set-ups. Tube can be stoppered for storage. Overall height is 100 mm for 10 mL, and 170 mm for the 25 mL.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.